P9227
Potassium tellurite solution
3.5%
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile-filtered
concentración
3.5%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2K.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
BFPJYWDBBLZXOM-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Componentes
Potassium Tellurite 0.35g
Distilled Water 1.0ml
Otras notas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)