P9125
Methyl petroselate
≥99%, liquid
Sinónimos:
Methyl cis-6-octadecenoate, Petroselinic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Análisis
≥99%
formulario
liquid
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h13-14H,3-12,15-18H2,1-2H3/b14-13+
Clave InChI
QRTVDKVXAFJVRU-BUHFOSPRSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable