P6889
Propianaldehído
Sinónimos:
Propanal
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
temp. de autoignición
404 °F
lim. expl.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
índice de refracción
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N