P4391
Brij® L4
Sinónimos:
Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyoxyethylene (4) lauryl ether
About This Item
Productos recomendados
descripción
non-ionic
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
Clave InChI
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?