MilliporeSigma
O3000
Sigma-Aldrich
Orotic acid sodium salt
Sinónimos:
6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, Uracil-6-carboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C5H3N2O4Na
Número de CAS:
Peso molecular:
178.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
cadena SMILES
[Na+].Oc1cc(nc(O)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
ZTHMWDSJKLNDTE-UHFFFAOYSA-M
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)