O2250
DL-Ornithine monohydrochloride
~99%
Sinónimos:
(±)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Análisis
~99%
formulario
crystalline powder
impurezas
ammonia, essentially free
color
white
mp
~233 °C (dec.)
aplicaciones
detection
cadena SMILES
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
Clave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable