Merck
N9256
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
139.11
Beilstein:
775403
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
presión de vapor
1 mmHg ( 49.3 °C)
cadena SMILES
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
Clave InChI
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves