Merck
N2885
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-BI β-D-galactopyranoside
Sinónimos:
2-Naphthalenecarboxamide, 7-bromo-3-(β-D-galactopyranosyloxy)-N-(2-methoxyphenyl)-
About This Item
Fórmula lineal:
C24H24NO8Br
Número de CAS:
Peso molecular:
534.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O
InChI
1S/C24H24BrNO8/c1-32-17-5-3-2-4-16(17)26-23(31)15-9-13-8-14(25)7-6-12(13)10-18(15)33-24-22(30)21(29)20(28)19(11-27)34-24/h2-10,19-22,24,27-30H,11H2,1H3,(H,26,31)
Clave InChI
SISGBWZDEMMSLV-UHFFFAOYSA-N
Sustratos
Histochemical substrate for acid β-galactosidase.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Splitting of naphthol AS-BI beta-galactopyranoside by acid beta-galactosidase.
R Gossrau
Histochemie. Histochemistry. Histochimie, 37(1), 89-91 (1973-10-03)