N0251
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
suitable for liquid scintillation spectrometry, crystalline
Sinónimos:
α-NPO
About This Item
formulario
crystalline
color
light green
idoneidad
suitable for liquid scintillation spectrometry
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C19H13NO/c1-2-8-15(9-3-1)18-13-20-19(21-18)17-12-6-10-14-7-4-5-11-16(14)17/h1-13H
Clave InChI
WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable