MAK013
Glucose and Sucrose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinónimos:
Glucose and Sucrose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
método de detección
colorimetric
fluorometric
enfermedades relevantes
endocrinological disorders, diabetes
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- determine sucrose, aerobic glycolysis and pyruvate kinase activity
- determine protein and sugar in strawberries
- determine plasma insulin and glucose levels in mice
- analyze plasma glucose and plasma lactate and to quantify glucose/sucrose.
Idoneidad
Principio
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup