Merck
M9519
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
glycosidase substrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O7
Número de CAS:
Peso molecular:
308.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
impurezas
≤10% methanol
solubilidad
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(OC3OC(CO)C(O)C3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)21-10-5-8(2-3-9(7)10)20-15-14(19)13(18)11(6-16)22-15/h2-5,11,13-16,18-19H,6H2,1H3
Clave InChI
FAGLTVBWEMHJRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Anna M Alessi et al.
Environmental microbiology, 22(6), 2150-2164 (2020-03-07)
A clone encoding carboxymethyl cellulase activity was isolated during functional screening of a human gut metagenomic library using Lactococcus lactis MG1363 as heterologous host. The insert carried a glycoside hydrolase family 9 (GH9) catalytic domain with sequence similarity to a