M9377
N-Methyl-DL-valine
formulario
solid
cadena SMILES
CNC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9)
Clave InChI
AKCRVYNORCOYQT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-Methyl-DL-valine is derivative of DL-valine.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Investigation of 60Co ?-irradiated l-(?) malic acid, N-methyl-dl-valine and l-glutamic acid ?-ethyl ester by electron paramagnetic resonance technique
Journal of Molecular Structure, 983, 200-202 (2010)