Merck
M3914
Sigma-Aldrich
11-Methyltridecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable