M2381
5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamine
Sinónimos:
3-(2-Dimethylaminoethyl)-5-methoxyindole, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-methoxyindole, 5-MeO-DMT, 5-Methoxy-DMT, 5-OMe-DMT
About This Item
Productos recomendados
control farmacológico
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; kontrollierte Droge in Deutschland
mp
69-70 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-5-4-11(16-3)8-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3
Clave InChI
ZSTKHSQDNIGFLM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2b(29581) , Htr2c(25187) , Htr7(65032)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable