Merck
I2523
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
from soybean L-α-phosphatidylinositol, ≥93%, lyophilized powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13O9P · 2C6H13N
Peso molecular:
458.48
Beilstein:
3923085
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
soybean (L-α-phosphatidylinositol)
Ensayo
≥93%
Formulario
lyophilized powder
impurezas
inositol 2-monophosphate, trace
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C6H13N.C6H13O9P/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14/h6H,1-5,7H2;1-11H,(H2,12,13,14)/t;1-,2-,3+,4-,5-,6-/m.1/s1
Clave InChI
CIDVDWGHBSYGCB-QNNMCHRWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)