Merck
I1909
Sigma-Aldrich
Immethridine hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)pyridine hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N3 · xHBr
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
color
off-white
solubilidad
DMSO: ~10 mg/mL
H2O: insoluble
cadena SMILES
Br[H].C(c1ccncc1)c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H9N3.BrH/c1-3-10-4-2-8(1)5-9-6-11-7-12-9;/h1-4,6-7H,5H2,(H,11,12);1H
Clave InChI
XAOXYOKDVRPLBH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent, highly selective H3 histamine receptor agonist
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Ruengwit Kitbunnadaj et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(10), 2414-2417 (2004-04-30)
In this study, the piperidine ring of immepip and its analogues was replaced by a rigid heterocyclic pyridine ring. Many compounds in the series exhibit high affinity and agonist activity at the human histamine H(3) receptor. Particularly, the 4-pyridinyl analogue