Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 82,40 € | |
| 5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 138,00 € |
Acerca de este artículo
82,40 €
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ibuprofen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I110-1G | 04061833847466 |
| I110-5G | 04061833847473 |