H8291
Platelet-Derived Growth Factor-AA human
PDGF-AA, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Sinónimos:
PDGF−AA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
≤2000 ng/mL Specific activity ED50
calidad
endotoxin tested
mol peso
dimer 35-45 kDa (glycosylated)
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤1 EU/μg
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PDGFA(5154)
Descripción general
The PDGF gene is highly conserved and is mapped to human chromosome 7p22.3.[5][6] PDGF is structurally and functionally related to vascular endothelial growth factors.[6]
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The sources of PDGF during wound repair include platelets (predominantly PDGF-AB), smooth muscles (PDGF-A),18 monocyte-derived macrophages (PDGF-B),19 and endothelial cells (PDGF- B).20 PDGF may play a role during normal embryonic development.
Purified PDGF activates two distinct PDGF receptors encoded by separate genes. PDGF-AA binds only to -PDGF receptor but PDGF-AB and PDGF-BB bind to both alpha and β-receptors; i.e., the alpha-receptor binds either A or B chain and the β-receptor binds only the B chain.
Nota de preparación
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Partial Trisomy 10p11.22p15.3 and Monosomy 7p22.3
Detected by Chromosomal Microarray Analysis