Merck
G9375
Sigma-Aldrich
L-Glutamine t-butyl ester hydrochloride
crystalline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18N2O3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
238.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥98%
Formulario
crystalline
color
white
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H
Clave InChI
ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
L-Glutamine t-butyl ester a C-terminally blocked α amino acid that may be useful in studies of glutamine transport.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)