G0501
β-Glucuronidase from bovine liver
Type B-10, ~10,000 units/mg solid
Sinónimos:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine liver
tpo
Type B-10
formulario
solid
actividad específica
~10,000 units/mg solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
sustrato
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable