EMU069431
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc48a1
About This Item
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GTGGGCCTTCCTACTTAGCCTCTACGCCCACCGCTACCGGGCTGACTTTGCGGACATCAGCATCCTTAGTGATTTCTAACCCAGGGAATGAGGTCACCACAGCCTGGGGGCCCTCGGGATCTGGACTCAGCTTCCGAGTCAGCAAGGGAGCTCACCCCAACCCCTGGGGAACTCCAGAACCATGGCAGAGTATATGGGCCCGTTCAGTTTCTCAGAAATCTGTCTGGTCCCCTTTTGGGGAAGATATAGAGCTGTTAAAGGGATGCTGCCAATCTGCCCAATCTGCCCGTTAGCCCAGCTAGAGGGCAGCTTAGACCTTTCCAAATAGATCTATTTTCTTAGCCCTCTGAGGGATCTCTGTAAGTAGGGCCACGACAATGAATTCAATGGGTAGGATTGGAACTATGGCTAGTGACAGGGGCT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... SLC48A1(67739)
Categorías relacionadas
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable