Saltar a
EMU045331
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cpe
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
212,00 €
50 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
382,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATTGCTTGCTCCTGGAAACTATAAACTTACAGCCTCCGCTCCTGGCTACCTGGCAATCACAAAGAAAGTGGCAGTTCCTTTTAGCCCTGCTGTTGGGGTGGACTTTGAGCTTGAGTCTTTCTCTGAAAGGAAGGAGGAGGAGAAGGAAGAATTGATGGAGTGGTGGAAAATGATGTCAGAAACTTTGAATTTTTAAGAAAGGCTTCTAACTAATTGCTTTAATCTATCTATAGACTGTAGTAAGATGCAATGTGGCTCTTTTCTTTTAGGTTGTGTGCAGTTGATATTTAACATTGATTTATTTTTGATCATTTAAGTAATAGTTAGTAATCACGTAAATACACCCGGACAGAAATATAATGTCTGGATCTACTTCATTCTTACATCAACATTCACTTTAAAATCTATCGAAGCTCTTTTAACGTAATGGGTGACAATGTCACATGACAGATGCCATGAAGAAGTCAACCGATATAGCTTGGATTTGTGAACCCTGTACTGCGAGAATCACATAGTTCCATATAAGTTGTCCTTAGTCTCTTGTGCTGATTCACTGTATAAGCATGATCCTGGTAATGCACTTTGGATGGGAAGAAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU058451EMU081261EMU053661
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037852
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020841
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025586
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028607
Gene Information
mouse ... CPE(12876), Cpe(12876)
Gene Information
mouse ... CPD(12874), Cpd(12874)
Gene Information
mouse ... CPEB1(12877), Cpeb1(12877)
Gene Information
mouse ... CPT2(12896), Cpt2(12896)
esiRNA cDNA target sequence
GATTGCTTGCTCCTGGAAACTATAAACTTACAGCCTCCGCTCCTGGCTACCTGGCAATCACAAAGAAAGTGGCAGTTCCTTTTAGCCCTGCTGTTGGGGTGGACTTTGAGCTTGAGTCTTTCTCTGAAAGGAAGGAGGAGGAGAAGGAAGAATTGATGGAGTGGTGGAAAATGATGTCAGAAACTTTGAATTTTTAAGAAAGGCTTCTAACTAATTGCTTTAATCTATCTATAGACTGTAGTAAGATGCAATGTGGCTCTTTTCTTTTAGGTTGTGTGCAGTTGATATTTAACATTGATTTATTTTTGATCATTTAAGTAATAGTTAGTAATCACGTAAATACACCCGGACAGAAATATAATGTCTGGATCTACTTCATTCTTACATCAACATTCACTTTAAAATCTATCGAAGCTCTTTTAACGTAATGGGTGACAATGTCACATGACAGATGCCATGAAGAAGTCAACCGATATAGCTTGGATTTGTGAACCCTGTACTGCGAGAATCACATAGTTCCATATAAGTTGTCCTTAGTCTCTTGTGCTGATTCACTGTATAAGCATGATCCTGGTAATGCACTTTGGATGGGAAGAAA
esiRNA cDNA target sequence
CCGTAACAGGCTCTGGGTTAGAGAACGCAACCATTTCAGTGGCTGGTATTAATCATAACATCACAACGGGAAGATTTGGTGATTTCCACAGATTACTTGTTCCTGGAACTTACAATCTTACGGCGCTTTCAACTGGGTATATGCCATTGACCATTAATAATATAATGGTGAAAGAAGGGCCAGCTACAGAGATGGATTTCTCCCTTCGGCCAACTGTGATGTCAGTAATGCCTGGTTCAACTGAGGCTGTAACAACTCCTGGCACAGTTGCTGTTCCTAATATCCCTCCTGGAACACCATCCTCCCATCAGCCAATTCAGCCTAAAGACTTTCACCACCACCATTTTCCCGACATGGAAATCTTCTTGAGAAGATTTGCCAATGAATATCCTAATATCACCCGTCTTTATTCTCTGGGGAAATCCGTAGAGTCAAGAGAACTGTATGTGATGGAGATATCTGATAACCCAGGTGTCCATGAACCAGGTGAACCAGAATTTAAGTATATTGGAAATATGCATGGAAATGAAGTGGTTGGAAGAGAGCTGC
esiRNA cDNA target sequence
TTGCTTCAGGCTTGTTCTCATGACCCGCTGAGCCCAGATGGCCTGAGTGAATATTATTTCAAGATGTCCAGCCGAAGGATGCGCTGCAAAGAGGTACAGGTAATCCCTTGGGTCTTGGCTGACAGCAACTTTGTCTGGAGCCCATCTCAGAGGCTGGATCCCAGCAGGACGGTGTTTGTTGGTGCCTTGCACGGGATGCTCAATGCTGAGGCTCTGGCTGCCATCTTGAATGACCTATTTGGTGGAGTGGTGTATGCTGGGATTGACACAGATAAGCACAAGTACCCAATTGGGTCTGGTCGTGTGACTTTCAATAACCAACGTAGTTATCTGAAAGCAGTCACCGCTGCTTTTGTGGAGATCAAAACCACCAAGTTTACCAAGAAGGTTCAGATTGACCCCTATCTAGAAGATTCTCTGTGTCTTATCTGCAGCTCACAACCTGGTCCTTTCTTCTGCCGAGATCAGGT
esiRNA cDNA target sequence
CCTGCCAGAAGTGACACAGATGCCTTCAAAAGACTCATCCGCTTTGTTCCTTCCTCTCTCTCCTGGTATGGAGCCTACCTGGTCAATGCATATCCCCTGGATATGTCCCAATATTTTCGGCTTTTCAATTCAACTCGTATACCCAAACCCAGTCGTGATGAACTCTTTACTGATACCAAGGCTAGACACCTCCTGGTCCTAAGAAAAGGACATTTCTATGTCTTTGATGTCCTCGATCAAGATGGGAACATTGTGAATCCCTCAGAAATCCAGGCACATCTAAAGTACATTCTCTCAGACAGCAGCCCTGTGCCCGAGTTTCCCCTGGCTTATTTGACCAGTGAGAACCGAGATGTCTGGGCAGAGCTCAGACAGAAGTTGATTCATGGTGGCAATGAGGAAACCCTGAGGAAAGTGGACTCTGCTGTCTTCTGCCTCTGCTTAGATGACTTCCCGATGAAGGATC
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
EMU045331-20UG04061828502073
EMU045331-50UG04061828276783