Merck
E0904
Sigma-Aldrich
pBICEP-CMV-2 Expression Vector
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
For stable, cytoplasmic expression of N-terminal Met-3xFLAG fusion proteins from bicistronic mRNA. Stable expression is accomplished by neomycin selection (G 418 sulfate). Supplied with a pBICEP-CMV-2-lacZ Control Vector.
Otras notas
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Información legal
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pBICEP-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)