D8283
N-(7-Dimethylamino-4-methyl-3-coumarinyl)maleimide
Sinónimos:
DACM-3
About This Item
mp
218-220 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)c1ccc2C(C)=C(N3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-11-5-4-10(17(2)3)8-12(11)22-16(21)15(9)18-13(19)6-7-14(18)20/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
ADEORFBTPGKHRP-UHFFFAOYSA-N