Key Documents
KU-812F
90071804, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
KU-812F, 90071804
origen biológico
human blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human myelogenous leukaemia
Descripción línea celular
A subclone of the chronic myelogenous leukaemia cell line KU812 (Sigma Catalogue number. 90071807).
Aplicación
Chromosome and tumourigenicity studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 10
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 12
vWA: 15
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.