Key Documents
KU-812E
90071803, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
KU-812E, 90071803
origen biológico
human blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human myelogenous leukaemia
Descripción línea celular
A chronic myelogenous leukaemia cell line.
Aplicación
Chromosome and tumourigenicity studies
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.