C8529
Chondroitin sulfate A sodium salt from bovine trachea
~70% (balance is chondroitin sulfate C)
Sinónimos:
Alternating Copoly β-glucuronic acid-(1→3)-N-acetyl-β-galactosamine-4-sulfate-(1→4)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
~70% (balance is chondroitin sulfate C)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable