Merck
C4540
Ácido cítrico
suitable for plant cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
192.12
EC Number:
201-069-1
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
782061
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
expl. lim.
8 %, 65 °F
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
Application
In addition to its function as an iron chelator, citrate can support cholesterol/sterol, ubiquinone and isoprenoid biosynthesis in cell culture applications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido cítrico
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)