C-12532
Human Aortic Smooth Muscle Cells (HAoSMC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human aorta (smooth muscles)
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
(smooth muscle)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
hypertension; cardiovascular diseases
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Productos recomendados
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.