BM991.8623.02
B Medical U701
Ultra Low Temperature Freezer
Sinónimos:
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiales
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
B Medical Systems
Parámetros
-40--86 °C temp. range
Al × An × P
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
capacidad
26.380 ft3
peso
654.77 lb
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
- Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freeze
- 3 ST Shelves, 4 Casters with integrated feet
- 7" touchscreen Display
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port
- Door Mounted Control Panel
- Insulated Inner Doors
- Proximity Card Access Control
- Electronic Door Access
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)