B8061
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine
ISOPAC®, ≥90% (GC)
Sinónimos:
BBN, N-Butyl-N-butan-4-ol-nitrosamine, N-Butyl-N-nitroso-4-aminobutanol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥90% (GC)
formulario
liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-2-3-6-10(9-12)7-4-5-8-11/h11H,2-8H2,1H3
Clave InChI
DIKPQFXYECAYPC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Precaución
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
296.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
147 °C