AXYTR222CL
MAXYMum Recovery® pipette reference tips
universal fit, size 200 μL, pkg of 20x1000tips/cs
Sinónimos:
pipet tips
Seleccione un Tamaño
650,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Corning
650,00 €
Productos recomendados
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TR-222-C-L
Corning
envase
pkg of 20x1000tips/cs
tamaño
200 μL
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)