Documentos clave
AXYP96450VY
V-bottom assay plate
size 96 wells, SBS FootPrint, V-bottom yellow polypropylene wells, yellow, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Sinónimos:
96 multiwell plate
Seleccione un Tamaño
1 PKG
150,00 €
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
150,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales:
V-bottom yellow polypropylene wells
yellow plate
volumen máximo:
500 μL
tamaño:
96 wells
volumen de trabajo:
450 μL
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
V-bottom yellow polypropylene wells
yellow plate
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc P-96-450V-Y
Corning
envase
pkg of 10x5plates/cs
volumen máximo
500 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
450 μL
color
yellow
tipo de unión
non-treated surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)