Documentos
A8521
Sigma-Aldrich
Atractyloside sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C30H44O16S2Na2
Número de CAS:
Peso molecular:
770.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
InChI
1S/C30H46O16S2.Na.H/c1-14(2)9-22(32)44-25-24(46-48(39,40)41)23(45-47(36,37)38)20(13-31)43-28(25)42-17-10-18(27(34)35)19-7-8-30-11-16(15(3)26(30)33)5-6-21(30)29(19,4)12-17;;/h14,16-21,23-26,28,31,33H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41);;
Clave InChI
HTBPGYOSNAFETO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
An extremely toxic glycoside isolated from thistles. Inhibits oxidative phosphorylation by blocking the transfer of adenosine nucleotides through the mitochondrial membrane.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges