Saltar a
A8356
APR 101
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(2R)-2-[([1,1′-Biphenyl]-4-ylsulfonyl)(1-methylethoxy)amino]-N-hydroxy-3-methyl-butanamide, (R)-N-Hydroxy-2-(N-isopropoxybiphenyl-4-ylsulfonamido)-3-methylbutanamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
236,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
406.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
236,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)ON([C@H](C(C)C)C(=O)NO)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C20H26N2O5S/c1-14(2)19(20(23)21-24)22(27-15(3)4)28(25,26)18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-5-7-9-16/h5-15,19,24H,1-4H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
InChI key
DGZZVIWCMGVHGV-LJQANCHMSA-N
Application
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor. ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development, and embryogenesis.
Biochem/physiol Actions
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor (Gelatinase A, EC 3.4.24.24; TBE-1; LG4A; MONA; Type IV Collagenase). ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development and embryogenesis. IC50 = 0.81 nM on MMP-2.
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2883S5192B0186
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A8356-5MG04061833210819
A8356-25MG04061832258102