A7335
3-Morpholinopropylamine
BioXtra
Sinónimos:
4-(3-Aminopropyl)morpholine
About This Item
Línea del producto
BioXtra
impurezas
<0.0005% Phosphorus (P)
residuo de ign.
<0.1%
índice de refracción
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
densidad
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
trazas de catión
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadena SMILES
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
Clave InChI
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter