Merck
A2009
Sigma-Aldrich
4-Monomethoxytrityl chloride
Sinónimos:
4-Methoxytriphenylchloromethane, 4-Methoxytrityl chloride, p-Anisylchlorodiphenylmethane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
308.80
Beilstein:
798425
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
formulario
crystalline
color
off-white to pink
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable