A187
Amyloid β-Protein Fragment 1-28
About This Item
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable