59752
4,4′′-Bis(4,4,5,5,6,6,6-heptafluoro-1,3-dioxohexyl)-o-terphenyl-4′-sulfonyl chloride
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinónimos:
3,4-Bis[4-(4,4,5,5,6,6,6-heptafluoro-1,3-dioxohexyl)phenyl]benzenesulfonyl chloride, BHHCT
About This Item
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥90% (HPCE)
≥90% (coupling to amines)
fluorescencia
λex 386 nm; λem 613 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, Eu3+
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2-c3ccc(cc3)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C30H15ClF14O6S/c31-52(50,51)18-9-10-19(14-1-5-16(6-2-14)21(46)12-23(48)25(32,33)27(36,37)29(40,41)42)20(11-18)15-3-7-17(8-4-15)22(47)13-24(49)26(34,35)28(38,39)30(43,44)45/h1-11H,12-13H2
Clave InChI
SXOYJUDQQHVGHW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)