Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 941,00 € |
Acerca de este artículo
941,00 €
Nombre del producto
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester, BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97% (C)
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97% (C)
mp
132-133 °C (lit.)
fluorescence
λex 320 nm; λem 409 nm in 0.1 M Tris pH 8.8, 2 mM H2O2, peroxidase
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
InChI key
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (C) | assay ~90% | assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 132-133 °C (lit.) | mp 132-133 °C (lit.) | mp 167-171 °C | mp 123-129 °C |
| fluorescence λex 320 nm; λem 409 nm in 0.1 M Tris pH 8.8, 2 mM H2O2, peroxidase | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?