50552
Calcium phosphate
Reagent for transient & stable DNA transfections
Sinónimos:
β-Calcium phosphate tribasic, β-Tricalcium phosphate, tert-Calcium phosphate, tri-Calcium (ortho)phosphate
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
formulario
powder
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Clave InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Descripción general
Aplicación
- transient and stable transfection of wide range of cell types
- drug delivery systems
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable