Merck
44629
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl suberate
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl octanedioate, Octanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 8-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H15F7O4
Número CAS:
Peso molecular:
452.32
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
22620423
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES string
O=C(CCCCCCC(OC1=C(F)C=CC=C1F)=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F
InChI
1S/C20H15F7O4/c21-10-6-5-7-11(22)19(10)30-12(28)8-3-1-2-4-9-13(29)31-20-17(26)15(24)14(23)16(25)18(20)27/h5-7H,1-4,8-9H2
InChI key
QCEAIUJTXLLHIX-UHFFFAOYSA-N
Application
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)