Merck
312061
Sigma-Aldrich
n-Butanol-1-14C
Sinónimos:
Butyl-1-14C alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH214CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Extensión del etiquetado
1-10 mCi per mmol
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC[14CH2]O
Envase
sealed ampule