17884
3-(2-Furoyl)quinoline-2-carboxaldehyde
≥95% (HPLC), suitable for fluorescence, BioReagent
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
powder
solubilidad
methanol: soluble
fluorescencia
λex 486 nm; λem ~600 nm in 0.1 M sodium borate pH 9.0 (after derivatization with glycine)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1nc2ccccc2cc1C(=O)c3ccco3
InChI
1S/C15H9NO3/c17-9-13-11(15(18)14-6-3-7-19-14)8-10-4-1-2-5-12(10)16-13/h1-9H
Clave InChI
PNCHURHVMDRFTR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable