151-GS
Skeletal Muscle Cell Growth Supplement (50ml x 2)
formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
1 yr
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable