Saltar a
08599
N-Biotinyl-ethylenediamine
≥96.5% (HPLC)
Sinónimos:
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
318,00 €
222,60 €
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1200,00 €
840,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22N4O2S · C2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
400.42
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥96.5% (HPLC)
Solubility:
DMSO: soluble, methanol: soluble
222,60 €
Precio de catálogo318,00 €Ahorre 30 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C12H22N4O2S.C2HF3O2/c13-5-6-14-10(17)4-2-1-3-9-11-8(7-19-9)15-12(18)16-11;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,11H,1-7,13H2,(H,14,17)(H2,15,16,18);(H,6,7)/t8-,9-,11-;/m0./s1
InChI key
IVRQHQHWTOYIDN-GRIHUTHFSA-N
Application
Nucleophilic biotinylation reagent for the conjugation of various substrates and their identification and quantification using biotin-binding fluorescent labels
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
56951SML0013W3020
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥98% (T)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
H2O: >2 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)