Documentos
Z805238
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiales
Suprasil® 300 quartz
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 100-QX
Parámetros
200-3500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
cámara volumen
1750 μL
longitud de la trayectoria
5 mm
método de detección
photometric
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)