PHR8618
Oxazepam Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
6-Chloro-4-phenylquinazoline-2-carbaldehyde, 6-Chloro-4-phenylquinazoline-2-carboxaldehyde
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
InChI
1S/C19H16O4/c1-21-16-9-8-14(17(12-16)22-2)10-15-11-18(23-19(15)20)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b15-10-
Clave InChI
CAWORDKXNAEUOJ-GDNBJRDFSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)