O8208
Orcinol monohydrate
97%
Sinónimos:
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
bp
290 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
Clave InChI
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?