NIST333A
Molybdenum sulfide concentrate
NIST® SRM® 333a
Sinónimos:
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
Formulario
powder
envase
pkg of 1 pouch x 60 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
densidad
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Clave InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
SRM 333A_cert
SRM 333A_SDS
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)